Nitratos en las aguas residuales
Determinación reflectométrica después de su reducción a nitritos y su reacción con el reactivo Griess
Introducción
El exceso de nitratos en las aguas residuales puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas y los problemas medioambientales consecutivos, como la eutrofización (crecimiento excesivo de algas y plantas) que afectan a los ecosistemas marinos.1 Además, el consumo humano excesivo de nitratos se ha relacionado con el cáncer y una afección sanguínea denominada metahemoglobinemia.2 Por consiguiente, controlar las concentraciones de nitratos es fundamental tanto por razones medioambientales como sanitarias. Aquí se describe la determinación de los nitratos en las aguas residuales mediante reflectometría y el kit de ensayo de nitratos Reflectoquant®.
Método experimental
Un agente reductor reduce los iones nitrato a iones nitrito. En presencia de un tampón ácido, esos iones nitrito reaccionan con una amina aromática para formar una sal de diazonio, la cual a su vez reacciona con la N-(1naftil)-etilendiamina para formar un colorante azo de color rojo-violeta, que se determina mediante reflectometría.
Reactivos e instrumentos
Kits de ensayo
- Método de ensayo de nitratos: reflectométrico con tiras reactivas 5- 225 mg/l de NO3- Reflectoquant®(1.16971) o
- Método de ensayo de nitratos: reflectométrico con tiras reactivas 3 - 90 mg/l de NO3- Reflectoquant®
Instrumentos
- Reflectómetro RQflex® 20 Reflectoquant® (1.17246)*
*Nota: esta nota de aplicación corresponde a RQflex® 20 y todos los instrumentos descatalogados (RQflex® 10, RQflex®® plus)
Determinación semicuantitativa opcional
- Método de ensayo de nitratos: colorimétrico con tiras reactivas 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l de NO₃⁻ MQuant® (1.10020)
Preparación de la muestra
La muestra puede analizarse en su forma original
Análisis instrumental
- Pulse la tecla INICIO (START) del reflectómetro y sumerja simultáneamente la tira reactiva en la muestra (15 - 30 °C) durante unos 2 segundos, asegurándose de que ambas zonas de reacción estén sumergidas.
- Deje que el exceso de líquido escurra por el borde largo de la tira en papel absorbente.
- Espere 60 segundos y luego mida la tira en el reflectómetro.
El valor [mg/l] se almacenará automáticamente. (Consulte las instrucciones de funcionamiento de RQflex® y las instrucciones de uso de los ensayos de nitratos Reflectoquant®).
Nota: si basta con una determinación semicuantitativa, existe la posibilidad de utilizar tiras reactivas MQuant®, nº de ref.1.10020 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻
Procedimiento
Las muestras que contengan más de 500 mg/l de NO3- deben diluirse con agua destilada. El pH debe estar dentro del intervalo 1- 12. Si el pH es inferior a 1, amortigüe la muestra con acetato de sodio; si es superior a 12, ajuste a aproximadamente 3 - 5 con ácido tartárico.
- Sumerja ambas zonas de reacción de la tira reactiva en la muestra (15 - 25 °C) durante 1 segundo.
- Sacuda el exceso de líquido de la tira y, después de 1 minuto, determine con qué campo de color de la etiqueta coincide más exactamente el color de la zona de reacción NO3- .
- Si la zona de alerta NO2- cambia de color, consulte “Notas sobre la medición” en las instrucciones de uso.
- Lea el resultado correspondiente en mg/l de NO3- o NO3-N.
Resultados
Muestra | Reflectoquant® [mg/l] | Fotometría [mg/l] |
---|---|---|
1 | 21 | 19 |
2 | 56 | 54 |
3 | 47 | 38 |
4 | 14 | 14 |
5 | 12 | 10 |
6 | 15 | 14 |
7 | 20 | 18 |
8 | 18 | 17 |
9 | 14 | 15 |
10 | 18 | 18 |
11 | 12 | 12 |
12 | 20 | 21 |
13 | 18 | 21 |
14 | 64 | 66 |
15 | 37 | 40 |
16 | 6 | 7 |
17 | 3 | 3 |
18 | 19 | 16 |
19 | 24 | 21 |
20 | 28 | 30 |
Network error: Failed to fetch
Referencias bibliográficas