HPLC Analysis of Triadimenol Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
Materiales
Estándar
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Astec® Cyclobond I 2000 HP-RSP Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mmCONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase
[A] 20 mM ammonium acetate, pH 4.0; [B] acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 220 nm