Merck
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP
HPLC Analysis of Luciferin Enantiomers on CHIRALPAK® AGP application for HPLC
Materiales
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
D-Luciferin sodium salt
lyophilized powder, synthetic
D-Luciferin
synthetic, BioXtra, ≥99% (HPLC)
D-Luciferin
synthetic
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Columna para HPLC CHIRALPAK® AGP
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4 mm
CONDITIONS
column
CHIRALPAK AGP, 10 cm x 4 mm I.D., 5 μm particles (58150AST)
mobile phase
10 mM sodium phosphate, pH 6.0
flow rate
0.9 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 225 nm
sample
luciferin
Descripción
Información legal
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.