1725003
USP
Zonisamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonamide
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
zonisamide
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[S](=O)(=O)(N)Cc1n[o]c2c1cccc2
InChI
1S/C8H8N2O3S/c9-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-10-7/h1-4H,5H2,(H2,9,11,12)
Clave InChI
UBQNRHZMVUUOMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Zonisamide Capsules
- Zonisamide Compounded Oral Suspension
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)