1500502
USP
Juego para recuento de partículas
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Suspensiones de microesferas de poliestireno
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
form
particles
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Este producto se suministra conforme a lo indicado y especificado por la farmacopea emisora. Toda la información proporcionada en apoyo de este producto, incluidas las SDS y cualquier folleto de información sobre el producto se ha elaborado y publicado bajo la autoridad de la farmacopea emisora. Si desea más información y soporte, diríjase a la página Web de la Farmacopea emisora.
Application
Patrón de referencia USP del juego para recuento de partículas previsto para ser utilizado en pruebas y ensayos de calidad específicos.
También se utiliza para la calibración, estudios de recuperación y recuentos precisos de partículas para los patrones de referencia de acuerdo con los capítulos generales de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
También se utiliza para la calibración, estudios de recuperación y recuentos precisos de partículas para los patrones de referencia de acuerdo con los capítulos generales de la Farmacopea de los Estados Unidos (USP):
- 〈1788.1〉 Método de oscurecimiento de la luz para la determinación de partículas subvisibles
- 〈1788.3〉 Método de proyección de flujo de imágenes para la determinación de partículas subvisibles
- 〈1788〉 Métodos para la determinación de partículas subvisibles
Analysis Note
Estos productos están indicados sólo para utilizar en pruebas y análisis. No están pensados para administración en humanos ni en animales y no pueden utilizarse para diagnóstico, tratamiento o curación de ningún tipo de enfermedad. .
Other Notes
Es posible que se apliquen restricciones de venta
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
Los clientes también vieron
?1788.3? Flow imaging method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788.2? Membrane microscope method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788.1? Light obscuration method for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)
?1788? Methods for the determination of subvisible particulate matter
United States Pharmacopeia, 46(1) (2021)