1477900
USP
Octinoxate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, 4-Methoxycinnamic acid 2-ethylhexyl ester, OMC, Octyl methoxycinnamate
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
octinoxate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
Clave InChI
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
Descripción general
Aplicación
Also used to prepare standard and system suitability solution during the assay of Octinoxate by using gas chromatography in conjunction with flame ionization detector.
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 4
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
379.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
193 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)