Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
290.40
UNSPSC Code:
12352108
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-775-7
Beilstein/REAXYS Number:
5946632
MDL number:
Assay:
98% (GC), 98%
Form:
liquid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
98% (GC), 98%
form
liquid
refractive index
n
SMILES string
CCCCC(CC)COC(=O)\C=C\c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C18H26O3/c1-4-6-7-15(5-2)14-21-18(19)13-10-16-8-11-17(20-3)12-9-16/h8-13,15H,4-7,14H2,1-3H3/b13-10+
InChI key
YBGZDTIWKVFICR-JLHYYAGUSA-N
General description
Application
- Simultaneous electrochemical determination of three sunscreens using cetyltrimethylammonium bromide.: This study presents an electrochemical method for the simultaneous determination of sunscreens, including 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate, using cetyltrimethylammonium bromide, highlighting the importance of analytical techniques in biochemistry (Cardoso et al., 2008).
- Relationship between the ability of sunscreens containing 2-ethylhexyl-4′-methoxycinnamate to protect against UVR-induced inflammation, depletion of epidermal Langerhans (Ia+) cells and suppression of alloactivating capacity of murine skin in vivo.: This study evaluates the protective effects of sunscreens with 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate against UV radiation-induced skin changes, contributing to the understanding of immune responses in dermatological biochemistry (Walker et al., 1994).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Ethylhexyl 4-methoxycinnamate
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Punto de inflamación (°F)
379.4 °F
Punto de inflamación (°C)
193 °C
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?