1463927
USP
Nisoldipine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Productos recomendados
familia API
nisoldipine
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nisoldipine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)