1448655
USP
Moxifloxacin Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
1-Cyclopropyl-6-fluoro-8-hydroxy-1,4-dihydro-7-[(4aS,7aS)-octahydro-6H-pyrrolo[3,4-b]pyridin-6-yl]-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, 8-Hydroxy moxifloxacin hydrochloride
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
moxifloxacin
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
Fc1cc2c([n](cc([c]2=O)C(=O)O)C5CC5)c(c1N3C[C@H]4NCCC[C@H]4C3)O
InChI
1S/C20H22FN3O4/c21-14-6-12-16(24(11-3-4-11)8-13(18(12)25)20(27)28)19(26)17(14)23-7-10-2-1-5-22-15(10)9-23/h6,8,10-11,15,22,26H,1-5,7,9H2,(H,27,28)/t10-,15+/m0/s1
Clave InChI
IRASTQSQRDRSEH-ZUZCIYMTSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)