1424608
USP
Terbinafine Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
N-Methyl-1-naphthalenemethylamine hydrochloride
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
terbinafine
fabricante / nombre comercial
USP
mp
191-193 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.CNCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Clave InChI
BVJVHPKFDIYQOU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)