1414036
USP
Methotrexate Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Methopterine, N10-Methylfolic acid
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
methotrexate
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N(Cc2nc3c(nc(nc3O)N)nc2)(C)c1ccc(cc1)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C20H21N7O6/c1-27(9-11-8-22-16-15(23-11)18(31)26-20(21)25-16)12-4-2-10(3-5-12)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,21,22,25,26,31)
Clave InChI
HLIXOCXUWGDBNP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
- Methotrexate
- Methotrexate for Injection
- Methotrexate Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)