1235977
USP
Entecavir Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
9-[(1S,3R,4S)-4-Dimethylphenylsilyl-3-(benzyloxymethyl)-2-methylenecyclopentyl]guanine, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-3-[(benzyloxy)methyl]-4-[dimethyl(phenyl)silyl]-2-methylidenecyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2-Amino-9-[(1S,3R,4S)-4-(dimethylphenylsilyl)-2-methylene-3-[(phenylmethoxy)methyl]cyclopentyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
entecavir
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Si](C2CC(C(=C)C2COCc5ccccc5)[n]3c4nc(nc(c4nc3)O)N)(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C27H31N5O2Si/c1-18-21(16-34-15-19-10-6-4-7-11-19)23(35(2,3)20-12-8-5-9-13-20)14-22(18)32-17-29-24-25(32)30-27(28)31-26(24)33/h4-13,17,21-23H,1,14-16H2,2-3H3,(H3,28,30,31,33)
Clave InChI
LMLFXMXUWHGHSR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)