1174001
USP
Deoxycorticosterone acetate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
11-Deoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-4-pregnene-3,20-dione, 21-Acetoxyprogesterone, 21-Hydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnen-21-ol-3,20-dione 21-acetate, Cortexone acetate, DOC acetate
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
deoxycorticosterone
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]24[H])C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
Clave InChI
VPGRYOFKCNULNK-ACXQXYJUSA-N
Información sobre el gen
human ... NR3C2(4306)
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)