1096860
USP
Carnauba Wax
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Carnauba wax No. 1 yellow, Brazil wax
Productos recomendados
familia API
wax
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)