1035005
USP
Anethole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
trans-Anethole, 4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
anethole
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.561 (lit.)
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
densidad
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
Clave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)