Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
contains
~0.05% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
234-237 °C (lit.)
mp
20-21 °C (lit.)
density
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
InChI key
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under trans-Anethole
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamación (°F)
213.8 °F
Punto de inflamación (°C)
101 °C
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?