Documentos clave
Z777306
Supelco
Sepax GP-C8 (5 µm) HPLC Columns
pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Sepax GP-C8 HPLC Column, 5 μm, pore size 120 Å, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L7
Características
endcapped
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Sepax 107085-4625
Extensión del etiquetado
11% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
300 m2/g
Matriz
spherical silica particle platform
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-8
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
  • Highly controlled chemistry of monolayer formation and end-capping
  • Extremely high column-to-column reproducibility
  • High selectivity and efficiency for separations
  • Full coverage bonded silica packing to achieve the exceptionally high stability
  • Suitable for separations of acidic, neutral and basic organic compounds, such as pharmaceuticals, peptides, and organic acids
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)