Z227137
Precolumna Nucleosil®
phase C18 (octadecyl), 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
About This Item
Productos recomendados
Agency
suitable for USP L1
Nivel de calidad
Línea del producto
Nucleosil®
Características
endcapped
envase
pkg of 4 ea
fabricante / nombre comercial
Nucleosil®
Extensión del etiquetado
15% Carbon loading
Parámetros
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
compatibilidad
for use with 3.0 to 4.6 mm column
técnica de separación
reversed phase
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)