Y0002260
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid solution
About This Item
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
EDQM
concentración
in methanol
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N(N=O)(CCCC(=O)O)C
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-7(6-10)4-2-3-5(8)9/h2-4H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
SJLBIPLIGYWGJV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
It is also used to prepare N-Nitrosamines spiking solution to detect the concentration of N-nitrosamines in active substances by liquid chromatography coupled with mass spectrometry according to the monograph 20542of European Pharmacopoeia.
Envase
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.