Documentos
67694
Supelco
N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid
analytical standard
Sinónimos:
4-(Methylnitrosoamino)butanoic acid, N-Methyl-N-(3-carboxypropyl)nitrosamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H10N2O3
Número de CAS:
Peso molecular:
146.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥99%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
format
neat
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)