Y0002184
Letrozole impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
4,4′-(4H-1,2,4-Triazol-4-ylmethylene)bisbenzonitrile, 4,4′-(1H-1,3,4-Triazol-1-ylmethylene)dibenzonitrile
About This Item
Productos recomendados
familia API
letrozole
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]3(cnnc3)C(c2ccc(cc2)C#N)c1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-11-20-21-12-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
Clave InChI
BCTXUGAAOFIJGX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 2 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)