Merck
C3412
Cyproterone acetate
≥98%
Sinónimos:
6-Chloro-1β,2β-dihydro-17-hydroxy-3′H-cyclopropa(1,2)-pregna-1,4,6-triene-3,20-dione acetate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H29ClO4
Número CAS:
Peso molecular:
416.94
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
207-048-3
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@](OC(C)=O)(C(C)=O)[C@@]1(C)CC[C@@]3([H])[C@@]2([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)[C@@H]5C[C@@H]5[C@]34C
InChI
1S/C24H29ClO4/c1-12(26)24(29-13(2)27)8-6-16-14-10-20(25)19-11-21(28)15-9-18(15)23(19,4)17(14)5-7-22(16,24)3/h10-11,14-18H,5-9H2,1-4H3/t14-,15+,16-,17-,18-,22-,23-,24-/m0/s1
InChI key
UWFYSQMTEOIJJG-FDTZYFLXSA-N
Gene Information
human ... AR(367), NR3C1(2908), PGR(5241)
mouse ... Nr3c1(14815)
rat ... Ar(24208)
Application
Cyproterone acetate has been used to study its effects on insulin-like growth factor I secretion.
Biochem/physiol Actions
Cyproterone acetate is a synthetic steroid and an androgen antagonist. It is a potent inhibitor of leukocyte migration through endothethial cell monolayers. Cyproterone acetate acts as a liver tumor promoter in experimental animal model. Liver tumor promotion appears to be female gender-specific, as formation of an active metabolite that forms DNA adducts.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyproterone acetate
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)