Y0002075
Esomeprazole sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
5-Methoxy-2-[(S)-[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole sodium salt
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
omeprazole
fabricante / nombre comercial
EDQM
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C17H20N3O3S.Na/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17;/h5-8,17,19H,9H2,1-4H3;/q-1;+1/t17?,24-;/m0./s1
Clave InChI
ALGZIPAMEDTMAM-DPGOWHRRSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)