Y0001042
Omeprazole for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Omeprazole, 5-Methoxy-2-[[(4-methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1H-benzimidazole, Antra, Losec
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
omeprazole
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1ccc2[nH]c(nc2c1)S(=O)Cc3ncc(C)c(OC)c3C
InChI
1S/C17H19N3O3S/c1-10-8-18-15(11(2)16(10)23-4)9-24(21)17-19-13-6-5-12(22-3)7-14(13)20-17/h5-8H,9H2,1-4H3,(H,19,20)
Clave InChI
SUBDBMMJDZJVOS-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)