Y0002022
Plastic additive 24
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
Diisononyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate
About This Item
Productos recomendados
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical
InChI
1S/C26H48O4/c1-21(2)15-9-5-7-13-19-29-25(27)23-17-11-12-18-24(23)26(28)30-20-14-8-6-10-16-22(3)4/h21-24H,5-20H2,1-4H3
InChI key
HORIEOQXBKUKGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
435.2 °F - closed cup
flash_point_c
224 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)