Merck
S7010
Span® 60
Sinónimos:
Sorbitan stearate, Sorbitane monostearate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161900
EC Number:
215-664-9
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
description
non-ionic
Quality Segment
mol wt
430.63 g/mol
concentration
45-55% (GC)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C24H46O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h20-21,23-26,28H,2-19H2,1H3/t20-,21?,23+,24+/m0/s1
InChI key
HVUMOYIDDBPOLL-XGKPLOKHSA-N
General description
Span® 60 is a sorbitan monoester than is used as a non-ionic detergent.
Application
Span® 60 has been used in a study to assess encapsulation of doxorubicin in niosomes as a route to tumor targeting. It has also been used in a study to investigate the use of nonionic surfactants as contrast agents for use in diagnostic ultrasounds.
Other Notes
Fatty acid composition: Stearic acid (C18:0) approx. 50%; balance primarily palmitic acid (C16:0).
Legal Information
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)