PHL89745
Oridonin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
7a,20-Epoxy-1a,6b,7,14-tetrahydroxy-Kaur-16-en-15-one, Isodonol
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
O1[C@]2([C@]43[C@H]([C@]5([C@H]([C@@H]2O)C(CC[C@@H]5O)(C)C)C1)CC[C@H]([C@H]4O)C(=C)C3=O)O
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)