Merck
O9639
Oridonin
≥98% (HPLC), Apoptosis inducer, solid
Sinónimos:
7a,20-Epoxy-1a,6b,7,14-tetrahydroxy-Kaur-16-en-15-one, Isodonol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28O6
Número CAS:
Peso molecular:
364.43
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Oridonin, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@]2([C@]43[C@H]([C@]5([C@H]([C@@H]2O)C(CC[C@@H]5O)(C)C)C1)CC[C@H]([C@H]4O)C(=C)C3=O)O
InChI
1S/C20H28O6/c1-9-10-4-5-11-18-8-26-20(25,19(11,14(9)22)15(10)23)16(24)13(18)17(2,3)7-6-12(18)21/h10-13,15-16,21,23-25H,1,4-8H2,2-3H3/t10-,11-,12-,13+,15+,16-,18+,19-,20+/m0/s1
InChI key
SDHTXBWLVGWJFT-XKCURVIJSA-N
Biochem/physiol Actions
Oridonin has potent anti-tumor activity. Oridonin targets AE (AML1-ETO) oncoprotein. Exposure to oridonin induces apoptosis in AE-bearing leukemic cells through the activation of intrinsic apoptotic pathway and triggering a caspase-3-mediated degradation of AE at D188. The compound also prolonged the lifespan of C57 mice bearing truncated AE-expressing leukemic cells without side effects like suppression of bone marrow or reduction of body weight of animals, and exerted synergic effects while combined with cytosine arabinoside. Additionally, oridonin inhibited tumor growth in nude mice inoculated with t(8;21)-harboring Kasumi-1 cells.
Oridonin has potent anti-tumor activity; targets AE oncoprotein.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oridonin
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)