PHL89744
Oleandrin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5β,20(22)-Cardenolide-3β,14,16β-triol-3-([2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabinohexopyranosyl]oxy) 16-acetate, Corrigen, Foliandrin, Folinerin, Neriol, Neriolin, Neriostene
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
CO[C@H]1C[C@@H](O[C@@H](C)[C@@H]1O)O[C@H]2CC[C@@]3(C)C(CCC4C3CC[C@]5(C)[C@H]([C@H](C[C@]45O)OC(C)=O)C6=CC(=O)OC6)C2
InChI
1S/C32H48O9/c1-17-29(35)24(37-5)14-27(39-17)41-21-8-10-30(3)20(13-21)6-7-23-22(30)9-11-31(4)28(19-12-26(34)38-16-19)25(40-18(2)33)15-32(23,31)36/h12,17,20-25,27-29,35-36H,6-11,13-16H2,1-5H3/t17-,20+,21-,22-,23+,24-,25-,27-,28-,29-,30-,31+,32-/m0/s1
Clave InChI
JLPDBLFIVFSOCC-XYXFTTADSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)