Merck
B5399
(±)-Baclofen
≥98% (HPLC), GABAB receptor agonist, solid
Sinónimos:
(±)-β-(Aminomethyl)-4-chlorobenzenepropanoic acid, Lioresal
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12ClNO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.66
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
214-486-9
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
(±)-Baclofen, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to very faintly yellow
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C(CN)CC(O)=O)C=C1
InChI
1S/C10H12ClNO2/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14)
InChI key
KPYSYYIEGFHWSV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
(±)-Baclofen has been used as γ-aminobutyric acid receptor B GABAB receptor agonist:
  • as well as control GABAergic drug to test its protective effects on 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-induced dopaminergic toxicity
  • to test its effects on in vivo motor function tests and performance of mutant mice
  • to test its excitability effect on dopaminergic (DA) neurons of the ventral tegmental area (VTA)
  • to test its effect in reducing dendritic excitability in Purkinje neurons
Biochem/physiol Actions
Baclofen, a γ-aminobutyric acid (GABA) analog, possesses myorelaxant properties Being a γ-aminobutyric acid receptor B (GABAB) agonist, baclofen may be involved in the potentiation of dendritic potassium K+ channels. It may be useful in blocking transient lower esophageal sphincter relaxation (TLESR) in gastroesophageal reflux disease (GERD). Baclofen may also have scope for treating addictive especially, in alcohol use disorder (AUD).
GABAB receptor agonist; skeletal muscle relaxant; antispastic agent.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de advertencia
Danger
Códigos de peligro
Indicaciones de precaución
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)