Merck
PHL89243
Linalyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-yl acetate, Bergamol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2C(CH=CH2)(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
196.29
Beilstein:
1724500
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
densidad de vapor
6.8 (vs air)
presión de vapor
0.1 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
densidad
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C(C)=C\CCC(C)(OC(C)=O)C=C
InChI
1S/C12H20O2/c1-6-12(5,14-11(4)13)9-7-8-10(2)3/h6,8H,1,7,9H2,2-5H3
Clave InChI
UWKAYLJWKGQEPM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
94 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)