Merck
PHL84795
Lactucin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
$545.000
$545.000
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
$545.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O5
Número de CAS:
Peso molecular:
276.28
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$545.000
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C3[C@@H]2C(=CC3=O)CO)C)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C15H16O5/c1-6-3-9(17)12-7(2)15(19)20-14(12)13-8(5-16)4-10(18)11(6)13/h4,9,12-14,16-17H,2-3,5H2,1H3/t9-,12+,13-,14-/m0/s1
Clave InChI
VJQAFLAZRVKAKM-VZLIPTOUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)