PHL89580
Bergenin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ardisic acid B, Cuscutin, Vakerin
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
PhytoLab
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C14H16O9/c1-21-11-5(16)2-4-7(9(11)18)12-13(23-14(4)20)10(19)8(17)6(3-15)22-12/h2,6,8,10,12-13,15-19H,3H2,1H3/t6-,8-,10+,12+,13-/m1/s1
InChI key
YWJXCIXBAKGUKZ-HJJNZUOJSA-N
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)