Merck
PHL83051
4-Hydroxybenzoic acid
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
100 MG
$250.000
$250.000
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$250.000
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
138.12
Beilstein:
970950
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$250.000
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
213-217 °C (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Clave InChI
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: aloe carum cinnamomum lycium thymus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)