PHL80461
Ginsenoside C-K
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Ginsenoside Compound K, (3B,12B)-3,12-Dihydroxydammar-24-en-20-yl β-D-glucopyranoside, 20(S)-Ginsenoside Ck, Ginsenoside K, Protopanaxadiol 20-O-glucoside
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)=CCC[C@](C1C2[C@H](O)CC3[C@@]([C@]2(C)CC1)(C)CCC4C(C)(C)[C@@H](O)CC[C@@]43C)(C)O[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O
InChI
1S/C36H62O8/c1-20(2)10-9-14-36(8,44-31-30(42)29(41)28(40)23(19-37)43-31)21-11-16-35(7)27(21)22(38)18-25-33(5)15-13-26(39)32(3,4)24(33)12-17-34(25,35)6/h10,21-31,37-42H,9,11-19H2,1-8H3/t21?,22-,23-,24?,25?,26+,27?,28-,29+,30-,31+,33+,34-,35-,36+/m1/s1
InChI key
FVIZARNDLVOMSU-KJULZEBLSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)