Acerca de este artículo
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@]12CC[C@@]3([H])C(C)(C)[C@@H](O[C@]4([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@]5([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O5)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])C[C@@H](O)[C@@]6([H])[C@]2(CC[C@]6([H])[C@](CCC=C(C)C)(O[C@@H]7O[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H](CO)[C@H](O)[C@H]8O
InChI
1S/C53H90O22/c1-23(2)10-9-14-53(8,75-47-43(67)39(63)37(61)29(72-47)22-68-45-41(65)36(60)28(21-56)69-45)24-11-16-52(7)33(24)25(57)18-31-50(5)15-13-32(49(3,4)30(50)12-17-51(31,52)6)73-48-44(40(64)35(59)27(20-55)71-48)74-46-42(66)38(62)34(58)26(19-54)70-46/h10,24-48,54-67H,9,11-22H2,1-8H3
InChI key
JDCPEKQWFDWQLI-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginsenoside Rc
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?