Merck
PHL80292
β-Amyrin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
β-Amyrenol, Olean-12-en-3β-ol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O
Número de CAS:
Peso molecular:
426.72
Beilstein:
2063468
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(C)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O/c1-25(2)15-16-27(5)17-18-29(7)20(21(27)19-25)9-10-23-28(6)13-12-24(31)26(3,4)22(28)11-14-30(23,29)8/h9,21-24,31H,10-19H2,1-8H3/t21-,22-,23+,24-,27+,28-,29+,30+/m0/s1
Clave InChI
JFSHUTJDVKUMTJ-QHPUVITPSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Aplicación
  • High-Purity β-Amyrin for Laboratory Use: The development of analytical methodologies for the precise quantification of β-Amyrin enhances its application as a reference standard in phytochemical research, ensuring high reproducibility and accuracy in laboratory settings (Ramadwa et al., 2024).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Triterpene that has broad-spectrum analgesic properties for which the underlying mechanism is poorly understood.
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza salvia sambucus
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)