Merck
09258
Erythrodiol
analytical standard
Sinónimos:
Olean-12-ene-3β,28-diol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H50O2
Número CAS:
Peso molecular:
442.72
UNSPSC Code:
12164500
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-890-4
Beilstein/REAXYS Number:
2340203
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
230-231 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[H][C@@]12CC(C)(C)CC[C@]1(CO)CC[C@]3(C)C2=CC[C@]4([H])[C@@]5(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@]5([H])CC[C@@]34C
InChI
1S/C30H50O2/c1-25(2)14-16-30(19-31)17-15-28(6)20(21(30)18-25)8-9-23-27(5)12-11-24(32)26(3,4)22(27)10-13-29(23,28)7/h8,21-24,31-32H,9-19H2,1-7H3/t21-,22-,23+,24-,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI key
PSZDOEIIIJFCFE-OSQDELBUSA-N
General description
Erythrodiol is a natural triterpenoid produced in olives. It is believed to exhibit antiproliferative and proapoptotic activity in colon adenocarcinoma cells.
Application
Erythrodiol has been used as working standard for determination of terpenoid in olive leaves using SPE followed by HPLC analysis.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erythrodiol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)