Merck
PHL80232
4′-Hydroxyacetophenone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Hydroxyphenylethanone, p-Acetophenol, p-Hydroxyphenyl methyl ketone, Piceol
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H4COCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
136.15
Beilstein:
774355
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
bp
147-148 °C/3 mmHg (lit.)
mp
109-111 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
Clave InChI
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
330.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
166 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)