Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
4-(OH)C6H4COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
136.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-802-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
105-108 °C
transition temp
flash point 166 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O2/c1-6(9)7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5,10H,1H3
InChI key
TXFPEBPIARQUIG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥98.0% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| mp 105-108 °C | mp 109-111 °C (lit.) | mp 107-110 °C, 109-111 °C (lit.) | mp 109-111 °C (lit.) |
| transition temp flash point 166 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4′-Hydroxyacetophenone
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
330.8 °F
flash_point_c
166 °C