BP1170
Ketoconazole impurity standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
Ketoconazole, (±)-cis-1-Acetyl-4-(4-[(2-[2,4-dichlorophenyl]-2-[1H-imidazol-1-ylmethyl]-1,3-dioxolan-4-yl)-methoxy]phenyl)piperazine
About This Item
Productos recomendados
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ketoconazole
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
BP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
format
mixture
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=O)N1CCN(CC1)c2ccc(OC[C@H]3CO[C@@](Cn4ccnc4)(O3)c5ccc(Cl)cc5Cl)cc2
InChI
1S/C26H28Cl2N4O4/c1-19(33)31-10-12-32(13-11-31)21-3-5-22(6-4-21)34-15-23-16-35-26(36-23,17-30-9-8-29-18-30)24-7-2-20(27)14-25(24)28/h2-9,14,18,23H,10-13,15-17H2,1H3/t23-,26-/m0/s1
InChI key
XMAYWYJOQHXEEK-OZXSUGGESA-N
General description
Application
Also used in monographs such as:
Biochem/physiol Actions
Packaging
Other Notes
related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Consulte o descargue nuestras tablas de desplazamientos en RMN para los disolventes deuterados más comunes. Las tablas de RMN de protones y RMN de carbono ayudan a los químicos a separar las señales de impurezas que podrían proceder de disolventes residuales o del aparato de reacción.