Merck
94110
Supelco
Lutein (Zeaxanthin free)
analytical standard
Sinónimos:
β, ε-carotene, β, ε-carotene-3,3′-diol
Seleccione un Tamaño
1 MG
$639.000
$639.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
$639.000
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H56O2
Número de CAS:
Peso molecular:
568.87
Beilstein:
2068547
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
$639.000
Fecha estimada de envío18 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C)\C=C\C=C(C)\C=C\[C@H]2C(C)=C[C@H](O)CC2(C)C
InChI
1S/C40H56O2/c1-29(17-13-19-31(3)21-23-37-33(5)25-35(41)27-39(37,7)8)15-11-12-16-30(2)18-14-20-32(4)22-24-38-34(6)26-36(42)28-40(38,9)10/h11-25,35-37,41-42H,26-28H2,1-10H3/b12-11+,17-13+,18-14+,23-21+,24-22+,29-15+,30-16+,31-19+,32-20+/t35-,36+,37-/m0/s1
Clave InChI
KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Dietary carotenoid with no vitamin A potency. Increases macular pigment concentration in the eye and may improve visual function.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)