821854
TOYOPEARL GigaCap® Q-650M Bulk Media
bottle of 100 mL, phase ammonium ion, quaternary, 75 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL GigaCap® Q-650 Anion Exchange Media
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
Características
counter ion Cl-
envase
bottle of 100 mL
fabricante / nombre comercial
Tosoh 21854
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamaño de partícula
75 μm
pH operativo
3-13
capacidad
>162 g/L adsorption capacity (BSA)
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
Toyopearl GigaCap Q-650M resin exhibits typical dynamic binding capacities in the vicinity of 175 mg/mL for BSA and 49 mg/mL for thyroglobulin, whereas, Toyopearl GigaCap Q-650S has dynamic binding capacities approaching 190 g/L for bovine serum albumin.
Toyopearl GigaCap Q-650 resin maintains high capacity at increased linear velocities, has good pressure-flow characteristics and will withstand back pressures up to 3 bar. The high capacity, combined with the 35 μm mean particle size, makes Toyopearl GigaCap Q-650S ideal for high resolution applications.
In addition to the high DBC and good pressure flow characteristics, Toyopearl GigaCap Q-650 resin displays excellent binding and elution kinetics, which results in a more concentrated protein fraction collected during the elution step.
*specifically designed for packed bed use
Especificaciones
Forma física
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)