814702
TOYOPEARL® hydrophobic interaction media
phase C4 (butyl), bottle of 1 L, 65 μm particle size
Sinónimos:
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Productos recomendados
descripción
Butyl 650M
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 1 L
fabricante / nombre comercial
Tosoh 14702
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
LPLC: suitable
Matriz
hydroxylated methacrylic polymer
grupo activo de la matriz
C4 (butyl) phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
1-13
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
¿ Fuerte afinidad para proteínas solubles en agua.
¿ Alta recuperación de masa y actividad
¿ Alta capacidad de muestra - 2-4 veces superior a la de geles convencionales
¿ Las concentraciones fluctuantes de sales no cambiaran el volumen de cama
¿ Estabilidad mecánica de 7kg/cm2 (7bar/100psi)
¿ Rango de pH 2-12 ? Se lava en el lugar con O.5M NaOH
¿ Autoclavable
La media Toyopearl ofrece grandes cantidades en recuperación de proteínas usando varios eluyentes acuosos. Las resinas tienen un límite de exlusión de 5 x 10e6 Daltons. Los grandes tamaños en los poros, 1000Å, le permite a estos empaques separar proteínas muy grandes por mecanismos de interacción hidrofóbica, sin los efectos de exclusión por tamaño.
Botella 100mL
Especificaciones
Forma física
Otras notas
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)