Documentos clave
807477
TOYOPEARL® hydrophobic interaction media
matrix polymer (65 μm), bottle of 100 mL, 65 μm
Sinónimos:
TOYOPEARL® Butyl-650 HIC Bulk Media
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
descripción
Butyl-650M
Línea del producto
TOYOPEARL®
Formulario
slurry
envase
bottle of 100 mL
Parámetros
3 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
Matriz
polymer (65 μm)
grupo activo de la matriz
C4 phase
tamaño de partícula
65 μm
pH operativo
1-13
capacidad
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
técnica de separación
hydrophobic interaction (HIC)
Descripción general
El medio Toyopearl para (HIC) ofrece las siguientes ventajas:
¿ Fuerte afinidad para proteínas solubles en agua.
¿ Alta recuperación de masa y actividad
¿ Alta capacidad de muestra - 2-4 veces superior a la de geles convencionales
¿ Las concentraciones fluctuantes de sales no cambiaran el volumen de cama
¿ Estabilidad mecánica de 7kg/cm2 (7bar/100psi)
¿ Rango de pH 2-12 ? Se lava en el lugar con O.5M NaOH
¿ Autoclavable
La media Toyopearl ofrece grandes cantidades en recuperación de proteínas usando varios eluyentes acuosos. Las resinas tienen un límite de exlusión de 5 x 10e6 Daltons. Los grandes tamaños en los poros, 1000Å, le permite a estos empaques separar proteínas muy grandes por mecanismos de interacción hidrofóbica, sin los efectos de exclusión por tamaño.
Botella 100mL
TOYOPEARL® HIC resins are hydrophobic interaction chromatography resins that offer the following advantages: strong affinity for water-soluble proteins, high recovery of mass and activity, high sample capacity up to 2-4 times that of gel media, fluctuating salt concentrations will not change the bed volume, mechanical stability to 7kg/cm squared (7 bar/100psi), stability at a wide pH range (2-12), clean in place with 0.5M NaOH, and autoclavable. The exclusion limit of 5x106 Da and large pore size, 1000Å, enables these packings to separate very large proteins by a hydrophobic interaction mechanism, without size exclusion effects.
Aplicación
TOYOPEARL® media are used in hydrophobic interaction media, resins and separation media. TOYOPEARL® media offer high yield recovery of proteins, using various aqueous eluants.
Especificaciones
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Forma física
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Otras notas
Toyopearl Butyl-650 resin has the second highest hydrophobicity of the HIC ligands offered by TBL. Its pore size is the largest of our three butyl resins. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used in interresinte purification and polishing steps
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hongwei Luan et al.
Sheng wu gong cheng xue bao = Chinese journal of biotechnology, 24(5), 867-873 (2008-08-30)
A beta-D-xylosidase from Leifsonia shinshuensis DICP 16 was purified to apparent homogeneity using a combination of ammonium sulfate precipitation, DE 52 anion-exchange, Q-Sepharose Fast Flow anion-exchange, Toyopearl Butyl 650C hydrophobic-interaction and Sephacryl S-300 HR gel-permeation chromatography. The purified xylosidase consisted
V Stocchi et al.
Journal of chromatography. A, 676(1), 51-63 (1994-07-29)
Hydrophobic interaction chromatography (HIC) has been employed extensively in the separation of proteins by elution using a descending salt gradient, with and without the use of detergents or denaturing agents. In this study, a new hydrophobic interaction chromatographic support, Toyopearl
Hydrophobic interaction chromatography selectivity changes among three stable proteins: conformation does not play a major role
Jones, T.T. and Fernandez, E.J.
Biotechnology and Bioengineering, 87, 288-299 (2004)
P Ceccaroli et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 702(1-2), 41-48 (1998-02-04)
Hydrophobic interaction chromatography (HIC) has been used extensively for the separation of proteins and peptides by elution using a descending salt gradient, with and without the use of detergents or denaturing agents. In this paper we compare different hydrophobic interaction