Documentos clave
808023
TSKgel® G5000PWXL (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® G5000PWXL, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 10 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08023
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
10 μm
tamaño de poro
1000 Å pore diameter
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Use TSKgel® G5000PWXL columns for analysis of water-soluble linear polymers with molecular weights up to 1 million Da. The smaller particle size of PWXL-type columns provide 1.7 times higher resolution than their PW counterpart, making PWXL-type columns more suitable for analytical purposes.
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)