80201
Extractables and Leachables PE/PP mix for GC
certified reference material, TraceCERT®, 21 compounds, in tert-butyl methyl ether, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
concentración
in tert-butyl methyl ether
aplicaciones
pharmaceutical
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Nota de preparación
Información legal
Solo componentes del kit
- 1,3-Di-tert-butylbenzene
- 1-Octene
- Butylated hydroxyanisole
- 2,6-Di-tert-butylphenol
- 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
- 2-Ethylhexanoic acid
- 2-Methyldodecane
- 3-Methyl-4-methylene-2-hexanone
- Isovaleric acid
- 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione
- Benzophenone
- 1-Decene
- Dibutyl phthalate
- Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
- Docosane
- Eicosane
- Hexadecane
- Isophorone
- Octadecane
- ε-Caprolactam
- Ethylene glycol butyl ether
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)