Merck
69089
Supelco
Dibutyl adipate
analytical standard
Sinónimos:
Adipic acid dibutyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH2CO2(CH2)3CH3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
258.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
305 °C (lit.)
densidad
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCOC(=O)CCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C14H26O4/c1-3-5-11-17-13(15)9-7-8-10-14(16)18-12-6-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
XTJFFFGAUHQWII-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)