66904-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
peptides
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.6% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
10 cm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
cobertura de la superficie
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
tamaño de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
reversed phase
Descripción general
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Choose Ascentis® Express Peptide ES-C18 U/HPLC Columns based on Fused-Core® technology for fast and efficient separation of high-molecular weight compounds, such as peptides and small proteins. With a 2.7 µm particle size and rigorous testing, these columns offer reliable results and high efficiency.