Key Documents
57402
Knitted reactor coil
L × I.D. 5 m × 0.25 mm, volume 0.25 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41115854
L × I.D.
5 m × 0.25 mm
volume
0.25 mL
compatibility
for use with PHRED Reactor
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1